Documenti
209457
Sigma-Aldrich
(4-Fluorophenyl)acetone
≥95% (GC)
About This Item
Formula condensata:
FC6H4CH2COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.17
Beilstein:
1936697
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95% (GC)
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.496 (lit.)
P. eboll.
106-107 °C/18 mmHg (lit.)
Densità
1.139 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)Cc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C9H9FO/c1-7(11)6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
ZUEKIIWSVFBTCM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
195.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
91 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter