Documenti fondamentali
207233
Supelco
Lead atomic absorption standard solution
1,000 μg/mL Pb in 1 wt. % HNO3 (Exact Pb concentration on label)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Concentrazione
1,000 μg/mL Pb in 1 wt. % HNO3 (Exact Pb concentration on label)
tecniche
AAS: suitable
Densità
1.01 g/mL at 25 °C
Formato
single component solution
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)