T8533
o-Tolidine
≥95% purity, powder or chunks
Sinonimo/i:
3,3′-Dimethylbenzidine, 4,4′-Bianisidine
About This Item
Prodotti consigliati
product name
o-Tolidine, ≥95%
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Forma fisica
powder or chunks
Colore
white to light brown
Punto di fusione
128-131 °C (lit.)
Solubilità
water: slightly soluble 1.3 g/L at 25 °C
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1N)-c2ccc(N)c(C)c2
InChI
1S/C14H16N2/c1-9-7-11(3-5-13(9)15)12-4-6-14(16)10(2)8-12/h3-8H,15-16H2,1-2H3
NUIURNJTPRWVAP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
100 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
White Rot Fungus Trametes versicolor