Documenti fondamentali
204412
Sigma-Aldrich
Solfato di argento
99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Sale diargento(I) dell’acido solforico
About This Item
Formula condensata:
Ag2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
311.80
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
powder or crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
652 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.