Documenti fondamentali
203173
Sigma-Aldrich
Dysprosium(III) chloride hexahydrate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Dysprosium trichloride hexahydrate
About This Item
Formula condensata:
DyCl3 · 6(H2O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: dysprosium
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.Cl[Dy](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Dy.6H2O/h3*1H;;6*1H2/q;;;+3;;;;;;/p-3
HFEOHRWLEGXZHW-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.