Documenti fondamentali
248800
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride hexahydrate
≥99%
Sinonimo/i:
Samarium trichloride hydrate
About This Item
Formula condensata:
SmCl3 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
364.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: samarium
Densità
2.383 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Sm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
TXVNDKHBDRURNU-UHFFFAOYSA-K
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that
Articoli
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.