Documenti fondamentali
Q1905
Sigma-Aldrich
3-Quinuclidone hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-one hydrochloride
Scegli un formato
25 G
99,20 €
100 G
152,00 €
99,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
99,20 €
100 G
152,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.63
Beilstein:
3695039
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Cl.O=C1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H11NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6H,1-5H2;1H
RFDPHKHXPMDJJD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antonio Zandona et al.
Archives of toxicology, 94(9), 3157-3171 (2020-06-26)
A library of 14 mono-oxime quinuclidinium-based compounds with alkyl or benzyl substituent were synthesized and characterized in vitro as potential antidotes for organophosphorus compounds (OP) poisoning treatment. We evaluated their potency for reversible inhibition and reactivation of OP inhibited human