196789
2,3,5,6-Tetrafluorophenol
97%
Sinonimo/i:
1,2,4,5-Tetrafluoro-3-hydroxybenzene
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
140 °C (lit.)
Punto di fusione
37-39 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1c(F)c(F)cc(F)c1F
InChI
1S/C6H2F4O/c7-2-1-3(8)5(10)6(11)4(2)9/h1,11H
PBYIIRLNRCVTMQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- radioiodinated phenylalanine derivative which is useful in peptide synthesis
- technetium-99m labeled antibodies
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup