193739
1-Indanol
98%
Sinonimo/i:
(±)-1-Indanol, (±)-1-Hydroxyindan
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
solid
P. ebollizione
128 °C/12 mmHg (lit.)
Punto di fusione
50-54 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC1CCc2ccccc12
InChI
1S/C9H10O/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9-10H,5-6H2
YIAPLDFPUUJILH-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?