Documenti fondamentali
193372
Sigma-Aldrich
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile
99%, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
2-(tert-Butoxycarbonyloxyimino)-2-phenyl­acetonitrile, Boc-ON
Scegli un formato
5 G
43,80 €
25 G
45,80 €
100 G
121,80 €
43,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
43,80 €
25 G
45,80 €
100 G
121,80 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3COCOON=C(C6H5)CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.26
Beilstein:
2217296
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
43,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
2-(Boc-oxyimino)-2-phenylacetonitrile, 99%
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
85-88 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
nitrile
phenyl
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)O\N=C(/C#N)c1ccccc1
InChI
1S/C13H14N2O3/c1-13(2,3)17-12(16)18-15-11(9-14)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,1-3H3/b15-11+
QQWYQAQQADNEIC-RVDMUPIBSA-N
Applicazioni
Amino-protecting reagent in peptide synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)