Documenti fondamentali
193356
Sigma-Aldrich
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
97%
Sinonimo/i:
(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid
Scegli un formato
10 G
74,90 €
74,90 €
Prezzo di listino107,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
74,90 €
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Beilstein:
2213223
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
74,90 €
Prezzo di listino107,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
76-79 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
fluoro
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H7F3O2/c10-9(11,12)7-3-1-2-6(4-7)5-8(13)14/h1-4H,5H2,(H,13,14)
BLXXCCIBGGBDHI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
3-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid [(α,α,α-Trifluoro-m-tolyl)acetic acid] was used in the preparation of N,N-diethyl[(α,α,α-triuoro-m-tolyl)]acetamide(DM156)[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jerome A Klun et al.
Journal of medical entomology, 43(6), 1248-1251 (2006-12-14)
An earlier in vitro screening of N,N-diethyl-3-methylbenzamide (Deet) and N,N-diethylphenylacetamide (DEPA) analogs showed that two DEPA analogs, N,N-diethyl(3-bromophenyl) acetamide and N,N-diethyl[(alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl)]acetamide, and one Deet analog, N,N,diethyl[3-(trifluoromethyl)]benzamide, had biting-deterrent activities that were superior to Deet against Aedes aegypti (L.) and Anopheles