Documenti fondamentali
192910
Sigma-Aldrich
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide
99%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH[CH(CN)CONH2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
159-160 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C(C#N)C(N)=O)C(C#N)C(N)=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-4(5(2-9)7(11)13)6(3-10)8(12)14/h4-6H,1H3,(H2,11,13)(H2,12,14)
XLQBCZSOEGHLAA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2,4-Dicyano-3-methylglutaramide may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)