189308
4-Bromophenethylamine
98%
Sinonimo/i:
2-(4-Bromophenyl)ethan-1-amine, 2-(4-Bromophenyl)ethanamine, 2-(4-Bromophenyl)ethylamine, 4-Bromobenzeneethanamine, 4-Bromophenylethylamine, p-Bromophenethylamine, p-Bromophenylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.574 (lit.)
P. ebollizione
63-72 °C/0.2 mmHg (lit.)
Densità
1.29 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
bromo
Stringa SMILE
NCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
ZSZCXAOQVBEPME-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?