185205
Myristoyl chloride
97%
Sinonimo/i:
Tetradecanoyl chloride
Scegli un formato
20,65 €
Prezzo di listino41,30 €Risparmia il 50%Scegli un formato
About This Item
20,65 €
Prezzo di listino41,30 €Risparmia il 50%Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449 (lit.)
P. ebollizione
250 °C/100 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−1 °C (lit.)
Densità
0.908 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C14H27ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?