Documenti
P78
Sigma-Aldrich
Palmitoil cloruro
98%
Sinonimo/i:
Esadecanoil cloruro
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)14COCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.87
Beilstein:
972409
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. eboll.
88-90 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
11-13 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C16H31ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3
ARBOVOVUTSQWSS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Il palmitoil cloruro può essere usato:
  • Per inserire una catena di carbonio nel glicosfingolipide galattosil ceramide attraverso la metatesi crociata olefinica stereoselettiva.
  • Per preparare monoacil- e 1,3 triacilgliceroli simmetrici attraverso l′apertura regioselettiva dell′anello di un ossirano.
Può essere usato anche nella sintesi totale di:
  • ericenone J e 5′-deossoericenone C (ericene A).
  • Seminolipide.
  • Equivalenti S e T della micobactina che possiedono un gruppo catecol-glicina al posto della fenol-ossazolina delle micobactine presenti in natura
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Total syntheses of seminolipid and its analogues by using 2, 6-bis (trifluoromethyl) phenylboronic acid as protective reagent
Shimada N, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 17(31), 7325-7329 (2019)
Synthesis of the glycosphingolipid β-galactosyl ceramide and analogues via olefin cross metathesis
Rai AN and Basu A
The Journal of Organic Chemistry, 70(20), 8228-8230 (2005)
Synthesis and studies of catechol-containing mycobactin S and T analogs
Walz AJ, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 5(10), 1621-1628 (2007)
Nrupa Borkar et al.
The Journal of pharmacy and pharmacology, 69(9), 1110-1115 (2017-06-18)
Apomorphine is used to symptomatically treat Parkinson's disease (PD). Oral delivery of apomorphine is generally limited by its short plasma half-life and a hepatic first-pass metabolism. This study was aimed at evaluating the behavioural response of apomorphine and its prodrug
Rapid access to 6-bromo-5, 7-dihydroxyphthalide 5-methyl ether by a CuBr2-mediated multi-step reaction: concise total syntheses of hericenone J and 5′ -deoxohericenone C (hericene A)
Kobayashi S, et al.
Tetrahedron, 67(47), 9087-9092 (2011)