Documenti fondamentali
184829
Sigma-Aldrich
1,2-Benzenedimethanol
97%
Sinonimo/i:
1,2-Bis(hydroxymethyl)benzene, o-Xylene-α,α′-diol, Phthalyl alcohol
Scegli un formato
10 G
136,00 €
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
136,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH2OH)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.16
Beilstein:
508775
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
136,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
63-65 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8