8.41297
1,2-Benzenedimethanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Benzenedimethanol, 1,2-Bishydroxymethylbenzene
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
62-64 °C
Solubilità
158 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4,9-10H,5-6H2
XMUZQOKACOLCSS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 60 °C
Melting range (upper value): ≤ 63 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3