Documenti fondamentali
184454
Sigma-Aldrich
Boric acid gel
0.1-0.4 mm particle size
Sinonimo/i:
3-Aminophenylboronic acid, polymer-bound
Scegli un formato
5 ML
178,00 €
30 ML
608,00 €
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
178,00 €
30 ML
608,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H12BNO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.02
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
178,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: alcohol reactive
Dimensione particelle
0.1-0.4 mm
Densità
0.6 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)Nc1cccc(c1)B(O)O
InChI
1S/C10H12BNO3/c1-7(2)10(13)12-9-5-3-4-8(6-9)11(14)15/h3-6,14-15H,1H2,2H3,(H,12,13)
GBBUBIKYAQLESK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Useful to capture avidin for boron-neutron capture therapy applications
Caratteristiche e vantaggi
Cross-linked polymer for the column chromatographic separation of mixtures whose components form complexes of varying stability with boric acid.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)