Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 211,00 € |
Informazioni su questo articolo
211,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
5-20 μmol per mL
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
General description
Application
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, 0.1 M sodium acetate, pH 5.0.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description saline suspension | description lyophilized powder | description aqueous suspension | description - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form saline suspension | form lyophilized powder | form aqueous suspension | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 400 |
| matrix spacer 12 atoms | matrix spacer 1 atom | matrix spacer 9 atoms | matrix spacer - |
| matrix activation epoxy | matrix activation cyanogen bromide | matrix activation epichlorohydrin | matrix activation - |
| matrix cross-linked 6% beaded agarose | matrix 4% beaded agarose | matrix 6% beaded agarose | matrix - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Aminophenylboronic acid–Agarose
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?