Documenti fondamentali
183474
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl alcohol
97%
Scegli un formato
10 G
42,90 €
42,90 €
Prezzo di listino85,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
42,90 €
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.16
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
42,90 €
Prezzo di listino85,80 €Risparmia il 50%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5637 (lit.)
P. ebollizione
267 °C (lit.)
Punto di fusione
2 °C (lit.)
Densità
1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c10-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9(11)12/h1-4,10H,5-6H2
SLRIOXRBAPBGEI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Nitrophenethyl alcohol was used in the synthesis of indoles[1].
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Ruthenium-catalyzed dehydrogenative N-heterocyclization. Indoles from 2-aminophenethyl alcohols and 2-nitrophenethyl alcohols.
Tsuji Y, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(2), 580-584 (1990)