Documenti fondamentali
691992
Sigma-Aldrich
2-Nitrophenethyl bromide
97%
Sinonimo/i:
1-(2-Bromoethyl)-2-nitrobenzene
Scegli un formato
5 G
76,30 €
76,30 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
76,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8BrNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
76,30 €
Prezzo di listino109,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
liquid
P. ebollizione
127-130 °C/1 mmHg
Punto di fusione
34-38 °C
Gruppo funzionale
bromo
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccccc1CCBr
InChI
1S/C8H8BrNO2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(11)12/h1-4H,5-6H2
SJLIPOVZERLCNL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Reduction at carbon cathodes
  • N-(ureidoalkyl)benzylpiperidines as CCR3 receptors antagonists
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)