Documenti fondamentali
183393
Sigma-Aldrich
Boron tris(trifluoroacetate) solution
1.0 M in trifluoroacetic acid
Sinonimo/i:
BTFA, Tris[trifluoroacetoxy]borane
About This Item
Formula condensata:
(CF3CO2)3B
Numero CAS:
Peso molecolare:
349.86
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
ID PubChem:
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in trifluoroacetic acid
Densità
1.521 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)OB(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C6BF9O6/c8-4(9,10)1(17)20-7(21-2(18)5(11,12)13)22-3(19)6(14,15)16
CWBHKBKGKCDGDM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for:
  • Trifluoroacetylation of arenes
Confezionamento
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Note legali
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)