711772
1-Butyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
97%
Sinonimo/i:
BMIM Otf
Saggio
97%
Stato
liquid
Impurezze
≤0.5% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.434
Densità
1.292 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
triflate
Stringa SMILE
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.CHF3O3S/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;2-1(3,4)8(5,6)7/h6-8H,3-5H2,1-2H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
FRZPYEHDSAQGAS-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- A glycosylation promoter in the synthesis of oligosaccharides from thiophenyl and trichloroacetimidate glycoside donors.[1]
- A solvent for the extraction of sulfur and nitrogen containing aromatic organic compounds from aliphatic hydrocarbons.[3]
- A reagent in the preparation of ion-conductive polymeric membranes.[4]
- A dopant in the synthesis of poly (ethyl methacrylate) based polymer electrolytes to increase the ionic conductivity.[5]
- A reaction medium to synthesize aryl ketones by Friedel–Crafts benzoylation of aryl compounds by using bismuth triflate as a catalyst.[6]
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?