317918
1-Naphthaleneacetic acid
technical grade
Sinonimo/i:
α-Naphthaleneacetic acid, 1-Naphthylacetic acid, NAA
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
≥90.0% (GC)
Forma fisica
lumps
powder
Stringa SMILE
OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
PRPINYUDVPFIRX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CCKAR(886) , CCKBR(887)
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3