724440
9,10-Anthracenedicarboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
H2ADC
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Forma fisica
solid
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
>300 °C
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
OC(=O)c1c2ccccc2c(C(O)=O)c3ccccc13
InChI
1S/C16H10O4/c17-15(18)13-9-5-1-2-6-10(9)14(16(19)20)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H,(H,17,18)(H,19,20)
FDFGHPKPHFUHBP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metal-organic frameworks offer high surface area materials for alternative energy applications through simple synthetic strategies.