Documenti fondamentali
17996
Sigma-Aldrich
(±)-Camphoric acid anhydride
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
(±)-1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.22
Beilstein:
6582434
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
≥98.0% (T)
Stato
solid
Punto di fusione
222-225 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)[C@H]2CC[C@]1(C)C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H14O3/c1-9(2)6-4-5-10(9,3)8(12)13-7(6)11/h6H,4-5H2,1-3H3/t6-,10+/m0/s1
VFZDNKRDYPTSTP-QUBYGPBYSA-N
Applicazioni
(±)-Camphoric acid anhydride (1,8,8-Trimethyl-3-oxabicyclo[3.2.1]octane-2,4-dione) may be useful in the synthesis of aliphatic-aromatic copolyesters.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quentin Ruiz et al.
Polymers, 12(1) (2020-01-23)
Epoxy resin plays a key role in composite matrices and DGEBA is the major precursor used. With the aim of favouring the use of bio resources, epoxy resins can be prepared from lignin. In particular, diglycidyl ether of isoeugenol derivatives