Documenti fondamentali
567159
Sigma-Aldrich
1,1′-Bis(phenylphosphinidene)ferrocene
97%
Sinonimo/i:
1,1′-(Ferrocenediyl)phenylphosphine
Scegli un formato
1 G
195,00 €
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
195,00 €
About This Item
Formula condensata:
C5H4PC6H5C5H4Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
292.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
195,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
88-92 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phosphine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][C]([CH]1)P([C]2[CH][CH][CH][CH]2)c3ccccc3
InChI
1S/C16H13P.Fe/c1-2-8-14(9-3-1)17(15-10-4-5-11-15)16-12-6-7-13-16;/h1-13H;
HKOUDNXXOXEYNZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of macrocyclic tridentate ferrocenylphosphine ligands
  • Preparation of phosphorus-bridged ferrocenophane with syn and anti conformations
  • Reaction with phenyllithium and chlorophosphine to give ferrocenediyl ligand and its rhodium complex catalyst for selective hydroformylation of alkenes
  • Ring-opening reactions via ring slippage
  • Preparation of palladium chloro (ferrocene-bridged)phosphine-phosphonite complex for catalysis of Heck reaction of iodobenzene with Me acrylate
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)