Documenti fondamentali
17520
Sigma-Aldrich
4-Bromo-DL-mandelic acid
technical, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Formula condensata:
BrC6H4CH(OH)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.04
Beilstein:
1567909
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Punto di fusione
116-118 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
hydroxyl
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)
BHZBRPQOYFDTAB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Bromo-DL-mandelic acid (4-Bromo-α-hydroxyphenylacetic acid) may be used in the synthesis of (.+-.)-methyl 4-bromo-α-hydroxyphenylacetate.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)