Documenti fondamentali
174556
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-1-naphthol
≥97%
Sinonimo/i:
1-Hydroxy-4-methoxynaphthalene
Scegli un formato
5 G
59,01 €
25 G
175,50 €
59,01 €
Prezzo di listino84,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
59,01 €
25 G
175,50 €
About This Item
Formula condensata:
CH3OC10H6OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.20
Beilstein:
1818465
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
59,01 €
Prezzo di listino84,30 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥97%
Stato
solid
Punto di fusione
126-129 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H10O2/c1-13-11-7-6-10(12)8-4-2-3-5-9(8)11/h2-7,12H,1H3
BOTGCZBEERTTDQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
4-Methoxy-1-naphthol was used in the synthesis of 3-(4-hydroxy-1-naphthoxy)lactic acid (4-HO-NLA)[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
R E Talaat et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 14(2), 202-207 (1986-03-01)
The formation of 3-(4-hydroxy-1-naphthoxy)lactic acid (4-HO-NLA) from propranolol was investigated. Authentic 4-HO-NLA was synthesized from 4-methoxy-1-naphthol using methods previously used for preparation of naphthoxylactic acid (NLA). Cleavage of the 4-methyl ether was accomplished using iodotrimethylsilane in the presence of cyclopentene.
Denilson F Oliveira et al.
Experimental parasitology, 199, 17-23 (2019-02-23)
Exposing second-stage juveniles (J2) of Meloidogyne incognita in vitro to a phenolic compound sometimes fails to cause J2 mortality, but in tests in vivo the same compound may reduce the infectivity and population of the nematode. This work aimed to