146188
2-Hydroxy-5-methoxybenzoic acid
98%
Sinonimo/i:
5-Methoxysalicylic acid
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
141-143 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(O)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-5-2-3-7(9)6(4-5)8(10)11/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
IZZIWIAOVZOBLF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3