70430
1,4-Dihydroxynaphthalene
technical, ≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
1,4-Naphthalenediol, p-Naphthohydroquinone (α)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
191-192 °C (dec.)
Stringa SMILE
Oc1ccc(O)c2ccccc12
InChI
1S/C10H8O2/c11-9-5-6-10(12)8-4-2-1-3-7(8)9/h1-6,11-12H
PCILLCXFKWDRMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3