112968
Methylhydroquinone
99%
Sinonimo/i:
Toluhydroquinone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
851 °F
Punto di fusione
128-130 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(O)ccc1O
InChI
1S/C7H8O2/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,8-9H,1H3
CNHDIAIOKMXOLK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- A semiflexible thermotropic polyester via polycondensation reaction with 4,4′-sebacoyldioxydibenzoyl chloride.
- A sesquiterpene (±)-helibisabonol A.
- poly{hexakis[(methyl)(4-hydroxyphenoxy)]cyclotriphosphazene} by reacting with hexachlorocyclotriphosphazene.
- 6-Hydroxy-4,7-dimethyl-2H-1-benzopyran-2-one by treating with ethyl acetoacetate in the presence of H2SO4 as a catalyst.
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
341.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
172 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves