Documenti
8.53017
Sigma-Aldrich
Boc-Lys-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Lys-OH, N-α-t.-Boc-L-lysine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22N2O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
237-303-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
DQUHYEDEGRNAFO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Derivative of synthesis of N-α-Boc-protected lysine derivatives.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-0062
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=2 in water): +3.5 - +5.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3