Documenti fondamentali
172871
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)aniline hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine hydrochloride, 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
CF3C6H4NH2·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.59
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
200 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Cl.Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N.ClH/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4H,11H2;1H
CZGDYZDUMJDQSD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride may be used in the synthesis of 2-(4-((6-Chloro-2-quinoxalinyl)oxy)phenoxy)-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanamide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)