1357045
USP
Leflunomide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4-(Trifluoromethyl)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 4-Aminobenzotrifluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
leflunomide
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
P. eboll.
83 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.283 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3