172839
2-Tridecanone
99%
Sinonimo/i:
Methyl undecyl ketone
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.435 (lit.)
P. eboll.
134 °C/10 mmHg (lit.)
263 °C (lit.)
Punto di fusione
24-27 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C13H26O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)14/h3-12H2,1-2H3
CYIFVRUOHKNECG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
224.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
107 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves