108731
2-Nonanone
≥99%
Sinonimo/i:
Heptyl methyl ketone
Saggio
≥99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. ebollizione
192 °C/743 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−21 °C (lit.)
Densità
0.82 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCCCCCC(C)=O
InChI
1S/C9H18O/c1-3-4-5-6-7-8-9(2)10/h3-8H2,1-2H3
VKCYHJWLYTUGCC-UHFFFAOYSA-N
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?