269956
trans-2-Octenal
technical grade, 94%
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Densità del vapore
>1 (vs air)
Saggio
94%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.45 (lit.)
P. ebollizione
84-86 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
0.846 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
[H]C(=O)C(\[H])=C(/[H])CCCCC
InChI
1S/C8H14O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h6-8H,2-5H2,1H3/b7-6+
LVBXEMGDVWVTGY-VOTSOKGWSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?