Documenti fondamentali
168017
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid
99%
Scegli un formato
1 G
99,10 €
99,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
99,10 €
About This Item
Formula condensata:
HO2CCH(CH3)CH(CH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
99,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
99%
Stato
powder
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
C[C@@H]([C@@H](C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-3(5(7)8)4(2)6(9)10/h3-4H,1-2H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4+
KLZYRCVPDWTZLH-ZXZARUISSA-N
Applicazioni
meso-2,3-Dimethylsuccinic acid was used in the synthesis of:
  • meso-1,4-diiodo-2,3-dimethylbutane[1]
  • selenoacetal with an erythro-configured CHMe-CHMe fragment[2]
  • erythro-4-acetoxy-2,3-dimethylbutan-1-ol [2]
  • (±)-faranal[2]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Highly selective formation of eight-membered-ring systems by oxidative cyclization with molybdenum pentachloride-an environmentally friendly and inexpensive access to 2,2'-cyclolignans.
Beate Kramer et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(16), 2981-2982 (2002-08-31)
Synthesis of (3S*, 4R*, 6E, 10Z)-3, 4, 7, 11-tetramethyltrideca-6, 10-dienal (faranal) using stereospecific 1, 4-cis-hydrogenation of conjugated double bonds.
Vasil'ev AA, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 14, 2211-2216 (2000)