16772
Cyanogen bromide
≥98.5% (RT)
Sinonimo/i:
Bromine cyanide
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
3.65 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
100 mmHg ( 22.6 °C)
Saggio
≥98.5% (RT)
Stato
crystals
P. ebollizione
61-62 °C (lit.)
Punto di fusione
50-53 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC#N
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Cyanogen bromide is widely used in protein immobilization[1][2] and cleavage.[3]
- Under von Braun reaction conditions, CNBr reacts with tertiary amines to yield respective organocyanamides.[4][5]
- It can also be used to synthesize organic intermediates like cyanuric bromide, derivatives of urea, guanidine, creatine, aryl nitriles, and a variety of heterocyclic compounds.[6][7][8][9]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 65 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?