Documenti fondamentali
167592
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methyl-2-propanol
97%
Sinonimo/i:
Chloro-tert-butyl alcohol
Scegli un formato
50 ML
139,40 €
139,40 €
Prezzo di listino164,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 ML
139,40 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C(OH)CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.57
Beilstein:
1697054
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
139,40 €
Prezzo di listino164,00 €Risparmia il 15%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.439 (lit.)
P. ebollizione
124-128 °C (lit.)
Densità
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
CC(C)(O)CCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3
JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Reaction of 1-chloro-2-methyl-2-propanol on oxygen-containing Ag(110) surfaces has been investigated by synchrotron-based temperature-programmed X-ray photoelectron spectroscopy[1].
Applicazioni
1-Chloro-2-methyl-2-propanol was used in the synthesis and characterization of new polyfunctional thiols[2].
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Multistep reaction processes in epoxide formation from 1-chloro-2-methyl-2-propanol on Ag (110) revealed by TPXPS and TPD experiments.
Piao H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13976-13985 (2003)
Catherine Vermeulen et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 9(8), 583-590 (2006-10-05)
Combinatorial chemistry was shown to be an efficient tool for the preparation of new aroma-impact compounds. In this case, polyfunctional thiols were synthesized quickly using halide reagents or Bunte salt intermediates. They were separated by gas chromatography and then characterized