Documenti fondamentali
162108
Sigma-Aldrich
4-Aminoindan
97%
Sinonimo/i:
4-Indanamine
Scegli un formato
5 G
55,70 €
55,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
55,70 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
55,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.592 (lit.)
P. ebollizione
90-92 °C (lit.)
Densità
1.102 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc2CCCc12
InChI
1S/C9H11N/c10-9-6-2-4-7-3-1-5-8(7)9/h2,4,6H,1,3,5,10H2
RXTJLDXSGNEJIT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Aminoindan undergoes nucleophlic addition reaction with 2-chloroacetylisocyanate to yield 1-(2-chloroacetyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)-urea[1].
Applicazioni
4-Aminoindan was used in the synthesis of 4,5-dihydro-N-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)oxazol-2-amine[1] and 1-(2-chloroethyl)-3-(2,3-dihydro-1H-inden-4-yl)urea[1].
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jessica S Fortin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4456-4469 (2007-05-15)
A number of N-phenyl-N'-(2-chloroethyl)ureas (CEUs) have been shown to be potent antimitotics through their covalent binding to the colchicine-binding site on intracellular beta-tubulin. The present communication aimed to evaluate the role of the electrophilic 2-chloroethyl amino moiety of CEU on