Documenti fondamentali
160652
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-dichlorobenzene
99%
About This Item
Formula condensata:
BrC6H3Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.90
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
powder
P. ebollizione
242 °C/765 mmHg (lit.)
Punto di fusione
61-64 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc(Cl)c1Br
InChI
1S/C6H3BrCl2/c7-6-4(8)2-1-3-5(6)9/h1-3H
UWOIDOQAQPUVOH-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Extent of debromination of 1-bromo-2,6-dichlorobenzene in several aprotic solvents has been evaluated.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Reductive debromination of 1-methyl-2, 4, 5-tribromoimidazole mediated by dry tetramethylammonium fluoride in aprotic solvents.
Bastos MM, et al.
Journal of the Brazilian Chemical Society, 12(3), 417-421 (2001)