Documenti
719838
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-diisopropylbenzene
95%
Sinonimo/i:
2,6-Diisopropylbromobenzene, 2,6-Diisopropylphenyl bromide, 2-Bromo-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, 2-Bromo-1,3-diisopropylbenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H17Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
241.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.532
Densità
1.171 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
210.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
98.9 °C - closed cup