160342
2-Fluoroethanol
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
16 mmHg ( 20 °C)
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.365 (lit.)
P. ebollizione
103 °C/757 mmHg (lit.)
Punto di fusione
−26.5 °C (lit.)
Densità
1.091 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCCF
InChI
1S/C2H5FO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
GGDYAKVUZMZKRV-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?