Documenti fondamentali
159492
Sigma-Aldrich
DL-β-Phenylalanine
98%
Sinonimo/i:
β-Aminohydrocinnamic acid, DL-β-Homophenylglycine, DL-3-Amino-3-phenylpropionic acid, ±-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Scegli un formato
5 G
85,10 €
85,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
85,10 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH(NH2)CH2CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
165.19
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
85,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
98%
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
222 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
NC(CC(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(6-9(11)12)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)
UJOYFRCOTPUKAK-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)