157120
4-tert-Butylbenzoyl chloride
98%
Sinonimo/i:
4-(1,1-Dimethylethyl)benzoyl chloride, 4-tert-Butylbenzoic acid chloride, p-tert-Butylbenzoyl chloride
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.536 (lit.)
P. ebollizione
135 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO/c1-11(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(12)13/h4-7H,1-3H3
WNLMYNASWOULQY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)