122017
o-Toluoyl chloride
99%
Sinonimo/i:
2-Methylbenzoyl chloride
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5549 (lit.)
P. ebollizione
88-90 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
acyl chloride
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-4-2-3-5-7(6)8(9)10/h2-5H,1H3
GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Development of hydrophobic functionalized materials: o-Toluoyl chloride was utilized in the synthesis of novel hydrophobic functionalized UiO-66 materials. The study demonstrated the chemical′s role in enhancing the structural and physicochemical properties of these metal-organic frameworks, indicating potential applications in catalysis and adsorption processes (Narea et al., 2023).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?