157058
2-Benzoxazolinone
98%
Sinonimo/i:
2-Hydroxybenzoxazole
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Nc2ccccc2O1
InChI
1S/C7H5NO2/c9-7-8-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H,8,9)
ASSKVPFEZFQQNQ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... CYP1A2(1544)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?