155888
trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol
95%
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.572 (lit.)
P. ebollizione
77 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densità
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
[H]\C(=C(\C)CO)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-9(8-11)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-7,11H,8H2,1H3/b9-7+
LLNAMUJRIZIXHF-VQHVLOKHSA-N
Applicazioni
trans-2-Methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol was used in the preparation of 5-methyl-4-phenyl-5-hexen-2-one.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(1), 33-38 (1981-01-01)
With ethanol as electron donor, resting cells of Clostridium kluyveri reduced (E)-2-methyl-2-buten-1-ol, (E)-3-methyl-2-penten-1-ol and (E)-2-methyl-3-phenyl-2-propen-1-ol to (R)-2-methyl-1-butanol, (R)-3-methyl-1-1-pentanol and (R)-2-methyl-3-phenyl-1-propanol, respectively. Within the experimental errors of ORD measurements the products were optically pure. That means that only one of the
The Journal of organic chemistry, 71(16), 6285-6286 (2006-07-29)
One-pot synthesis of gamma,delta-unsaturated carbonyl compounds from allyl alcohols and vinyl or isopropenyl acetates was achieved through in situ generation of allyl vinyl ethers by the action of the [IrCl(cod)]2 complex followed by Claisen rearrangement of the resulting ethers. For